Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropuntas para Sonifiers de 200 y 400 W
Código de producto. 10042313
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 0,1 a 10 ml
De 0,25 a 10 ml
De 10 a 50 ml
amplitud:
116-494 μm
59,5-247 μm
64-247 μm
Intensidad:
Alto
Muy alto
Ultra alto
Estilo de punta:
Cónico
Doble escalonado
Tamaño de la unidad:
cada uno
No utilizar al aire libre o con un ajuste de control de salida superior a 7 en todos los modelos Sonifier, ya que las puntas se pueden romper con facilidad.
Código de producto. 10042313
Marca: Branson Ultrasonics™ 101063212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No utilizar al aire libre o con un ajuste de control de salida superior a 7 en todos los modelos Sonifier, ya que las puntas se pueden romper con facilidad.
Diseñados para procesar las muestras contenidas en recipientes de pequeño diámetro a una intensidad extremadamente alta
Elija entre micropuntas cónicas o de doble escalonado.
Micropuntas de doble escalonado
  • Para glóbulos rojos y blancos, células de cultivo de tejidos, células HELA y células que tienen resistencia de baja a media ante rotura.
  • Constan de un acoplador y una punta escalonada; atorníllela directamente al convertidor.
  • Tienen una amplitud más baja que las puntas cónicas, pero pueden llegar a recipientes de diámetro más pequeño y de mayor profundidad.
  • Procese soluciones de hasta 0,5 ml.
Micropuntas cónicas
  • Para el procesamiento de esporas, hongos, levaduras, tejidos conjuntivos y musculares.
  • Se atornillan a astas escalonadas estándar de 1,27 cm (0,5 pulg) con los extremos cónicos.
Especificaciones
amplitud 64-247 μm
Tipo de producto Microtip
Intervalo de volumen (métrico) De 0,1 a 10 ml
Diámetro de la punta (imperial) 0,12 pulg
Diámetro de la punta (métrico) 0,3 cm
Material Titanio
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el procesamiento de glóbulos rojos y blancos, células de cultivo de tejidos, células HELA y células que tienen resistencia de baja a media ante rotura
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador celular Sonifier™ de 200 y 400 W
Intensidad Muy alto
Estilo de punta Doble escalonado