Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, gradillas de soporte
Descripción
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
- Variedad de tamaños para adaptarse a todos los baños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gradilla de soporte |
| Para utilizar con (equipo) | Baño ultrasónico, modelo 1800 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el modelo 1800 |
| Altura (imperial) | 8 in |
| Altura (métrico) | 20,32 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |