Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, gradillas de soporte
Código de producto. 10204634
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico, modelo 1800
Baño ultrasónico, modelo 2800
Baño ultrasónico, modelo 3800
Baño ultrasónico, modelo 5800
Baño ultrasónico, modelo 8800
Altura (imperial):
8 in
12 in
15 in
20 in
Anchura (imperial):
6 in
8 in
15 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Altura (imperial) Anchura (imperial) unitSize
10204634 Baño ultrasónico, modelo 5800 15 in 15 in cada uno
10537644 Baño ultrasónico, modelo 8800 20 in 15 in cada uno
10755735 Baño ultrasónico, modelo 3800 12 in 8 in cada uno
10706305 Baño ultrasónico, modelo 1800 8 in 6 in cada uno
10450904 Baño ultrasónico, modelo 2800 12 in 6 in cada uno
5 options
Código de producto. 10204634
Marca: Branson Ultrasonics™ CPN916042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
  • Variedad de tamaños para adaptarse a todos los baños
Especificaciones
Tipo Gradilla de soporte
Para utilizar con (equipo) Baño ultrasónico, modelo 5800
Para utilizar con (aplicación) Para el modelo 5800
Altura (imperial) 15 in
Altura (métrico) 38,1 cm
Anchura (imperial) 15 in