Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio de baño de limpieza de ultrasonidos, bandeja de insertos sólidos
Código de producto. 13473639
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,7 L
6,8 L
9,4 L
20,8 L
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico, modelo 1800
Baño ultrasónico, modelo 2800
Baño ultrasónico, modelo 3800
Baño ultrasónico, modelo 5800
Baño ultrasónico, modelo 8800
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
13473639 9,4 L Baño ultrasónico, modelo 5800 cada uno
15141615 2,7 L Baño ultrasónico, modelo 1800 cada uno
13493629 2,7 L Baño ultrasónico, modelo 2800 cada uno
13423639 6,8 L Baño ultrasónico, modelo 3800 cada uno
13403649 20,8 L Baño ultrasónico, modelo 8800 cada uno
5 options
Código de producto. 13473639
Marca: Branson Ultrasonics™ 100410176
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los baños de ultrasonidos Bransonic
  • Bandeja sólida para limpiadores de ultrasonidos para evitar que las piezas toquen el fondo del tanque; también limpia fácilmente el suelo desechado de la bandeja sólida
  • También es ideal para la preparación de muestras
Especificaciones
Tipo Bandeja de insertos sólidos
Fondo (imperial) 6 in
Capacidad (métrico) 9,4 L
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Fondo (métrico) 15,24 cm
Para utilizar con (equipo) Baño ultrasónico, modelo 5800
Incluye Asa incorporada
Longitud (imperial) 10,5 in
Longitud (métrico) 26,67 cm
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 26,67 x 20,32 cm (10,5 x 8 in)
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,32 cm