Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio de baño de limpieza de ultrasonidos, bandeja de insertos sólidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,7 L
6,8 L
9,4 L
20,8 L
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico, modelo 1800
Baño ultrasónico, modelo 2800
Baño ultrasónico, modelo 3800
Baño ultrasónico, modelo 5800
Baño ultrasónico, modelo 8800
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bandeja sólida para limpiadores de ultrasonidos para evitar que las piezas toquen el fondo del tanque; también limpia fácilmente el suelo desechado de la bandeja sólida
- También es ideal para la preparación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de insertos sólidos |
| Fondo (imperial) | 4 in |
| Capacidad (métrico) | 6,8 L |
| Capacidad (imperial) | 1,5 gal |
| Fondo (métrico) | 10,16 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Baño ultrasónico, modelo 3800 |
| Incluye | Asa incorporada |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Longitud (métrico) | 21,59 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |