Learn More
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos con calefacción de la serie MH
Descripción
Equipe su laboratorio con un clásico del sector.Los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología y la proporcionarán años de uso fiable.
Los limpiadores Bransonic de la serie MH son conocidos por ofrecer un nivel de precisión y fiabilidad.
- La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
- Transductores industriales resistentes de 40 kHz
- Controles situados en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
- Actividad constante/seguimiento de potencia: Mantiene automáticamente la potencia de ultrasonidos ajustando los cambios
- del nivel de líquido y la temperatura causados por la carga ligera/pesada
- Cómodos purgadores incorporados en los modelos de 2,27 y 3,40 l (0,5 y 0,75 gal)
- Los drenajes de depósito con válvulas están incorporados en los modelos de 6,81 l (1,5 gal) y superiores
- Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
- Cubierta de depósito incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | LCD |
| Material | Plástico |
| Temporizador | 60 min |
| Frecuencia | 40 kHz |
| Tensión | 230/240 V |
| Capacidad (imperial) | 5,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 20,8 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) |
| Incluye | Tapa y drenaje del depósito |
| Modelo | M8800H-E |
| Mostrar más |