Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ POM or PMP Forceps
Descripción
POM (polyoxymethylene) forceps:
- Color: yellow
- External finger grooves for exceptional grip
- Blunt tips
- Part No. 68299 and 68399 have grooves inside of tip
- Part No. 68099 and 68199 are without grooves
PMP (polymethylpentene) forceps:
- Color: white
- Pointed tips
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Romo |
| Longitud (imperial) | 7 in. |
| Material | POM |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Cantidad (n.º por caja) | 5/Pk. |
| Tipo | POM Forceps |
| Modelo | Standard |