Learn More
VACUUBRAND™ Accesorio del sistema VHCPro: adaptador de punta de pipeta de 8canales
Descripción
- Expulsor de punta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Aspirador de 8 canales |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Negro/blanco |
| Canales | 8 |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Aspiración de placas con varios pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | VHCPro |
| Incluye | Colector de 8 canales solamente |