Learn More
VACUUBRAND™ Cable extensor para indicadores y controles de vacío VACUUBUS™
Código de producto. 10621674
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
200 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
10621674 200 cm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10621674
Marca: VACUUBRAND™ 20612552
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con DCP3000, CVC3000 y otros productos compatibles con VACUU· BUS
  • Longitud: 2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con CVC3000 y DCP3000 + medidores y controles de vacío VSK3000
Longitud global (imperial) 78,74 in
Longitud global (métrico) 200 cm
Tipo Cable alargador