Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío de paletas giratorias: modelo RZ9
Código de producto. 10394581
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Requisitos eléctricos Frecuencia Tensión unitSize
10394581 CEE 230 V 50/60 Hz 50/60 Hz 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10394581 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20698140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado desde cero para su uso en aplicaciones de laboratorio
Diseñada para su uso en situaciones en que las bombas de diafragma no proporcionan la profundidad de vacío suficiente. RZ9 tiene una capacidad de aire libre de 170 l/min. y entrada y salida con brida pequeña.
  • Diseño de doble etapa para un vacío máximo de 1,5 x10-3 Torr
  • Pequeña, silenciosa y de bajo consumo
  • Resistente y de bajo mantenimiento
Para liofilizadores, concentradores centrífugos de sobremesa u otras evaporaciones de baja temperatura de disolventes de punto de ebullición elevado, destilaciones moleculares, líneas de Schlenk. Al igual que con todas las bombas de paletas giratorias, se requiere un colector de frío preliminar para su uso en estas aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 0,5 hp
Amperaje 2.6/2.7 A
Incluye Trampa de frío GKF 1000i, filtro de vapor de aceite, válvula, conexión en T, lastre de gas
Velocidad motor De 1500 a 1800
Certificaciones/conformidad UL
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Modelo RZ9
Nivel de ruido 52 dB (A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 53,3 lb
Peso (métrico) 24,2 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Caudal 5,2/6 CFM
Para utilizar con Liofilizadores, concentradores de centrífuga de sobremesa u otras evaporaciones a baja temperatura de disolventes de elevado punto de ebullición, destilaciones moleculares
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 9,1 in
Altura global (métrico) 23,2 cm
Longitud global (imperial) 18,1 in
Longitud global (métrico) 46 cm
Anchura total (imperial) 5,9 in
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V