Learn More
VACUUBRAND™ Acoplamiento rápido para sistemas BVC fabricados antes de 2006
Código de producto. 10088850
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Sistemas BVC21, BVC21B y BVC01 fabricados antes de 2006
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
10088850 Sistemas BVC21, BVC21B y BVC01 fabricados antes de 2006 cada uno
1 options
Código de producto. 10088850
Marca: VACUUBRAND™ 20688058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplamiento rápido para sistemas VACUUBRAND BVC21, BVC21B y BVC01
  • Para modelos fabricados antes de 2006
  • No apto para los modelos BVC Basic, BVC Control y BVC Professional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Sistemas BVC21, BVC21B y BVC01 fabricados antes de 2006
Cantidad 1 unidad
Tipo Aspirador de acoplamiento rápido