Learn More
VACUUBRAND™ Aceite de la bomba
Código de producto. p-4492948
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. 10633952
Marca: VACUUBRAND™ 20687010
Edge
Aceite de reemplazo para Paleta rotatoria BrandTech Vacuubrand y Bombas al vacío Chemistry-Hybrid
  • Baja presión de vapor incluso a altas temperaturas
  • Baja recirculación de aceite
  • Resistente al desgaste y a roturas
  • Oxidación mínima
  • Higroscópico
  • Contiene agua alcalina para prevenir la corrosión
  • Punto de inflamación: 264 °C
  • Viscosidad a 40 °C: 94 mm2/seg
  • Densidad a 20 °C: 0,87g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Para utilizar con Bomba de vacío rotativa de paletas
Presión máxima < 1 x 10-3 mbar