Learn More
VACUUBRAND™ Sistema de bombeo PC3001 VARIO™ Pro
Código de producto. p-3630036
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Caudal:
34/ l/min
CFM 1.2
Tipo de bomba:
Bomba de diafragma
Sistema de vacío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Caudal Tipo de bomba unitSize
10583615 CEE CFM 1.2 Bomba de diafragma 1 PCS
10628990 CEE 34/ l/min Sistema de vacío cada uno
2 options
Código de producto. 10583615
Marca: VACUUBRAND™ 20696700
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Bomba de modelo MD1C y sistema de recuperación de disolventes
Control de vacío con autorregulación para evaporaciones complejas. El sistema de bombeo VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro detecta y sigue las curvas de ebullición y ajusta su propio funcionamiento para ofrecer una evaporación rápida y libre de golpes sin intervención.
  • Ahorra tiempo; con supervisión mínima y sin necesidad de programación.
  • Completa la evaporación o concentración hasta un 30 % más rápido que con el control electrónico convencional.
  • Captura casi todos los vapores en la bomba.
  • Incluye un vínculo de equipo para la validación de procesos.
  • Consumo de energía muy bajo.
  • Inicio con un solo toque
  • Tamaño muy reducido
  • Bomba de diafragma sin aceite modelo integral MD1C con trayectoria de flujo de PTFE resistente a la corrosión
  • El lastre de gas purga continuamente las condensaciones en el sistema
  • Funcionamiento silencioso
  • Poca necesidad de mantenimiento.
  • Los modelos estándar incluyen condensador de salida; los modelos TE sustituyen el condensador por una trampa de hielo seco de salida
  • El kit de ampliación CVC3000 permite el montaje remoto del controlador desde el PC3001 VARIO pro (todos los modelos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 torr (sin lastre de gas), 3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,21 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 0 a 3000 r. p. m.
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisitos eléctricos 230 V
Nivel de ruido 42 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Caudal CFM 1.2
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 398,78 mm
Longitud global (métrico) 299,72 mm
Anchura global (métrico) 304,8 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Rotavapor
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 100 a 120/200 a 230 V