Learn More
VACUUBRAND™ Sistema de bombeo PC3001 VARIO™ Pro
Código de producto. 10628990
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Caudal:
34/ l/min
CFM 1.2
Tipo de bomba:
Bomba de diafragma
Sistema de vacío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Caudal Tipo de bomba unitSize
10628990 CEE 34/ l/min Sistema de vacío cada uno
10583615 CEE CFM 1.2 Bomba de diafragma 1 PCS
2 options
Código de producto. 10628990
Marca: VACUUBRAND™ 20696710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Bomba de modelo MD1C y sistema de recuperación de disolventes
Control de vacío con autorregulación para evaporaciones complejas. El sistema de bombeo VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro detecta y sigue las curvas de ebullición y ajusta su propio funcionamiento para ofrecer una evaporación rápida y libre de golpes sin intervención.
  • Ahorra tiempo; con supervisión mínima y sin necesidad de programación.
  • Completa la evaporación o concentración hasta un 30 % más rápido que con el control electrónico convencional.
  • Captura casi todos los vapores en la bomba.
  • Incluye un vínculo de equipo para la validación de procesos.
  • Consumo de energía muy bajo.
  • Inicio con un solo toque
  • Tamaño muy reducido
  • Bomba de diafragma sin aceite modelo integral MD1C con trayectoria de flujo de PTFE resistente a la corrosión
  • El lastre de gas purga continuamente las condensaciones en el sistema
  • Funcionamiento silencioso
  • Poca necesidad de mantenimiento.
  • Los modelos estándar incluyen condensador de salida; los modelos TE sustituyen el condensador por una trampa de hielo seco de salida
  • El kit de ampliación CVC3000 permite el montaje remoto del controlador desde el PC3001 VARIO pro (todos los modelos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Bomba de modelo MD1C y sistema de recuperación de disolventes
Velocidad motor De 200 a 3000
Certificaciones/conformidad Laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL)
Requisitos eléctricos 100/120 y 200/230 V 50/60 Hz
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Nivel de ruido 42 dB (A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Vataje 0,16
Peso (imperial) 18 lb
Peso (métrico) 8,2 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 34/ l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 19,4 in
Altura global (métrico) 49,3 cm
Longitud global (imperial) 11,81 in
Longitud global (métrico) 30 cm
Anchura total (imperial) 13,42 in
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Control de vacío con autorregulación para evaporaciones complejas
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 100/120 y 200/230 V