Learn More
VACUUBRAND™ Sistema de bombeo PC3001 VARIO™ Pro
Código de producto. 10583615
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Caudal:
34/ l/min
CFM 1.2
Tipo de bomba:
Bomba de diafragma
Sistema de vacío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Caudal Tipo de bomba unitSize
10583615 CEE CFM 1.2 Bomba de diafragma 1 PCS
10628990 CEE 34/ l/min Sistema de vacío cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583615 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20696700
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Bomba de modelo MD1C y sistema de recuperación de disolventes
Control de vacío con autorregulación para evaporaciones complejas. El sistema de bombeo VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro detecta y sigue las curvas de ebullición y ajusta su propio funcionamiento para ofrecer una evaporación rápida y libre de golpes sin intervención.
  • Ahorra tiempo; con supervisión mínima y sin necesidad de programación.
  • Completa la evaporación o concentración hasta un 30 % más rápido que con el control electrónico convencional.
  • Captura casi todos los vapores en la bomba.
  • Incluye un vínculo de equipo para la validación de procesos.
  • Consumo de energía muy bajo.
  • Inicio con un solo toque
  • Tamaño muy reducido
  • Bomba de diafragma sin aceite modelo integral MD1C con trayectoria de flujo de PTFE resistente a la corrosión
  • El lastre de gas purga continuamente las condensaciones en el sistema
  • Funcionamiento silencioso
  • Poca necesidad de mantenimiento.
  • Los modelos estándar incluyen condensador de salida; los modelos TE sustituyen el condensador por una trampa de hielo seco de salida
  • El kit de ampliación CVC3000 permite el montaje remoto del controlador desde el PC3001 VARIO pro (todos los modelos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 torr (sin lastre de gas), 3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,21 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 0 a 3000 r. p. m.
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisitos eléctricos 230 V
Nivel de ruido 42 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Caudal CFM 1.2
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 398,78 mm
Longitud global (métrico) 299,72 mm
Anchura global (métrico) 304,8 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Rotavapor
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 100 a 120/200 a 230 V