Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío de diafragma NT: ME2 NT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11818571
Change view
Click to view available options
Caudal:
38 L/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11818571 38 L/min cada uno
1 options
Código de producto. 11818571
Marca: VACUUBRAND™ 20730000
Solo quedan null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para una amplia variedad de aplicaciones de gases no corrosivos y que no se evaporan. Las bombas de la serie ME cuentan con un vacío final de 52 torr.
Utiliza tecnología de vacío de diafragma para un funcionamiento totalmente seco; no hay aceite que cambiar o controlar.
  • Minimiza el tiempo de inactividad y los costes de servicio
  • Su exclusivo diseño elimina la molesta recalibración de prueba y error de la longitud de carrera
  • Los diafragmas y válvulas accesibles individualmente simplifican el mantenimiento
  • Incluye cabezales de bombas especialmente diseñados para caudales elevados en vacío de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Vacío máx. 52 torr
Caballos de fuerza 0,24 hp
Amperaje 1,8 A
Incluye Pump, single phase motor, ON/OFF switch, cable with plug and operating manual
Certificaciones/conformidad CE, NRTL
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,3 x 21 x 19,8 cm
Material Cubierta del cabezal/carcasa de aleación de aluminio, disco de sujeción de diafragma de aleación de aluminio, válvula/diafragma de fluoroelastómero (FPM), tubo de conexión de aleación de aluminio, boquilla para tubos de tereftalato de polibutileno (PBT), anillos de sellado de policloruro de vinilo (PVC)
Modelo ME 2 NT
Nivel de ruido 45 dB (A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 22,4 lb
Peso (métrico) 10,2 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 38 L/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 7,7 in
Altura global (métrico) 19,8 cm
Longitud global (imperial) 9,5 in
Longitud global (métrico) 24,3 cm
Anchura total (imperial) 8,3 in
Anchura global (métrico) 21 cm
Tipo de bomba Bomba de vacío
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 1
Temperatura mín. (imperial) 50°F
Aplicaciones Para una amplia variedad de aplicaciones no corrosivos y que no se evaporan
N.º de etapas 1
Presión máxima 16 psi (inlet), 29 psi (outlet)
Tensión 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.