Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de diafragma seco para uso químico ME8C NT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10059592
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Amperaje:
3 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Amperaje Frecuencia Tensión unitSize
10059592 CEE 3 A 50/60 Hz 230 V cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10059592
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20734200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Las bombas de diafragma para uso químico VACUUBRAND tienen trayectorias de flujo de fluoropolímero para resistencia química. Los intervalos de mantenimiento típicos superan las 15 000 horas
  • La construcción de una etapa proporciona la favorable combinación de alta velocidad de bombeo y bajo vacío máximo hasta 70 mbar
  • Todas las piezas principales en contacto con los medios bombeados se han fabricado con fluoroplásticos resistentes a productos químicos
  • Diafragmas sándwich de PTFE de eficacia demostrada que aumentan la fiabilidad y amplían la vida útil de funcionamiento
  • Velocidad de bombeo excepcionalmente alta
  • Excelente tolerancia al vapor
  • Diseño compacto, silencioso y con muy poca vibración
  • Rendimiento excepcionalmente alto incluso con niveles de vacío bajos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 52,5 torr (sin lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,34 hp
Amperaje 3 A
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Cabezal de bomba de ETFE, diafragma de PTFE, tubos de PTFE, válvula de FFKM
Modelo ME 8C NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 31,5 lb
Peso (métrico) 14,3 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 4/4,6 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 7,7 in
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (imperial) 12,79 in
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura total (imperial) 9,56 in
Anchura global (métrico) 243,84 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 1
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V