Learn More
VACUUBRAND™ Accesorio de vacío compacto, válvulas de regulación
Código de producto. 11864120
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Bomba de vacío ME 1
Bomba de vacío ME1C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11864120 Bomba de vacío ME 1 cada uno
10465300 Bomba de vacío ME1C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11864120 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20696842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funciona con las bombas de vacío compactas ME1 y ME1C
Las aplicaciones típicas para las bombas de diafragma de química incluyen la evacuación de gases y vapores químicamente agresivos de equipos como rotavapores, cabinas para secado en vacío y concentradores centrífugos. Las bombas de diafragma de química de VACUUBRAND presentan diseños químicos inigualables. Su construcción con fluoropolímeros las hace muy resistentes a los vapores químicos desde la entrada hasta el escape y muy tolerantes a los condensados. Nuestras bombas de dos, tres y cuatro etapas también tienen una válvula de lastre de gas que ofrece una purga continua con un impacto mínimo en el vacío máximo cuando se trabaja con vapores condensables. Las cámaras de bombeo se han separado herméticamente del sistema de transmisión, lo que garantiza una larga vida útil de las piezas mecánicas. Más importante aún, las bombas de diafragma son sin aceite, lo que reduce enormemente las necesidades de servicio en comparación con las bombas selladas con aceite. Eliminan el coste del agua y su contaminación conocida por los aspiradores de chorro de agua, así como la eliminación del aceite residual de las bombas de paletas giratorias.
  • Válvulas y diafragmas tipo sándwich de PTFE fabricados con perfluoroelastómero o PTFE
  • Tubos internos y accesorios fabricados con compuestos de PTFE/ETFE/ECTFE
  • Vida útil excepcionalmente larga del diafragma con el diseño tipo sándwich de PTFE ultrarresistente
  • cubierta de cabezal y disco de sujeción de compuestos fluorados con núcleo de estabilidad para un rendimiento insuperable a largo plazo
  • intervalos de tareas de mantenimiento muy largos para un bajo coste de propiedad durante la vida útil
  • nuevo sistema de transmisión patentado para un funcionamiento extremadamente silencioso y con vibraciones muy bajas (NT)
  • nuevo sistema de montaje de válvulas patentado para simplificar el acceso al servicio (NT)
  • superficies lisas para facilitar la limpieza (NT)
  • el nuevo sistema de sellado proporciona una reducción del índice de fugas para mejorar el vacío máximo (NT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Manómetro
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Para utilizar con Bomba de vacío ME 1
Tipo de bomba Válvula reguladora de vacío
Para utilizar con (equipo) ME 1 Vacuum Pump