Learn More
VACUUBRAND™ Sistema de vacío seco VACUUBRAND MD4C NT+AK SYNCHRO+EK para uso químico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11848421
Click to view available options
Caudal:
2/2,2 CFM
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11848421
Marca: VACUUBRAND™ 20736800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece el funcionamiento simultáneo de dos procesos con una sola bomba.
  • Velocidad de bombeo suficiente también para el funcionamiento en paralelo de dos aplicaciones complejas
  • El separador en la entrada (AK), fabricado con vidrio con un revestimiento protector, retiene partículas y líquidos
  • Condensador compacto de vapor de agua residual
  • El condensador permite la recuperación de disolventes, un reciclaje eficaz y la protección activa del medio ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,1 torr (sin lastre de gas), 2,3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,34 hp
Amperaje 3 A
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Cubierta de cabezal de fibra de carbono de ETFE, válvula de FFKM, diafragma de PTFE, cabezal de válvula de fibra de carbono de ECTFE, tubos de PTFE, unidad de bombeo de entrada de polipropileno o PBT, unidad de bombeo de salida de PET
Modelo MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 38,8 lb
Peso (métrico) 17,6 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2/2,2 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 15,82 in
Altura global (métrico) 401,32 mm
Longitud global (imperial) 12,8 in
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura total (imperial) 9,76 in
Anchura global (métrico) 248,92 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Hornos de secado en vacío
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V