Learn More
VACUUBRAND™ Indicadores de vacío de presión absoluta
Código de producto. p-43106
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 pulg)
Incluye:
Batería de litio de 9 V con temporizador, indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Intervalo de presión:
Límite de medición superior: 1080 mbar; límite de medición inferior: 0,1 mbar/0,1 torr
Límite superior de medición: 1080 mbar/810 Torr; límite inferior de medición: 1 mbar/1 Torr
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10602232
Marca: VACUUBRAND™ 682902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Sustituyen los indicadores con dial y McLeod frágiles.
Las pantallas combinan una indicación digital para la precisión y una analógica para la tendencia.
  • Unidades seleccionables por el usuario: Torr, mbar o hectoPascal (hPa)
  • Todos los modelos se pueden calibrar para ISO 9000/GLP
  • Con transductores capacitivos para mediciones independientes del gas
  • Los transductores están fabricados con cerámica de alúmina con una excelente resistencia a la corrosión y gran estabilidad a largo plazo
  • DVR2 funciona con la batería de litio incluida de 9 V con temporizador de reposo ajustable, y es adecuado para sistemas de vacío central, bombas de vacío de diafragma y aspiradores
  • Dimensiones de DVR2: 6.5 de L x 11.5 de An x 11.5de Al cm (2.5 x 4.5 x 4.5 pulg)
  • DCP3000 + VSK3000 se enchufa a una toma de pared estándar de 115 V, mide hasta 0.1 Torr/mbar/hPa y tiene una salida RS-232
Información de órdenes
Las unidades DCP3000 pueden equiparse con cabezales de medición adicionales para controlar múltiples aplicaciones, o aumentar la precisión en la atmósfera hasta un intervalo de 10 a 3. Consulte a su representante de Fisher Scientific™ para obtener información sobre el pedido.
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones en laboratorios de uso general
Para utilizar con (equipo) Sistemas de vacío, aspiradores y bombas de vacío de diafragma
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11.5 cm
Incluye Batería de litio de 9 V con temporizador, indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Longitud (imperial) 2.5 in.
Longitud (métrico) 6.3 cm
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Anchura (imperial) 4.5 in.
Anchura (métrico) 11.5 cm
Intervalo de presión Límite superior de medición: 1080 mbar/810 Torr; límite inferior de medición: 1 mbar/1 Torr
Tipo de producto Indicador de vacío de presión absoluta