Descripción
- Ayuda a lograr precisión y exactitud
- Para las operaciones de pipeteo más exigentes
- Transferpettors funciona sobre el principio de desplazamiento positivo, con el pistón en contacto directo con el líquido aspirado
- Se suministra con marcado DE-M.
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DE-M |
| Para utilizar con | Transferpette/Transferpette S |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo | Seal Kit |
| Volumen (métrico) | De 200 to 1000 μl |
| Para utilizar con (equipo) | De 200 a 1000 μl Transferpettor |
| Cantidad | 10/paq. |