Learn More
BRAND™ Sellos de reemplazo del transferpettor™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 100 a 500 μl
De 1000 to 5000 μl
De 200 to 1000 μl
De 2000 a 10000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Ayuda a lograr precisión y exactitud
- Para las operaciones de pipeteo más exigentes
- Transferpettors funciona sobre el principio de desplazamiento positivo, con el pistón en contacto directo con el líquido aspirado
- Se suministra con marcado DE-M.
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DE-M |
| Para utilizar con | Transferpette/Transferpette S |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo | Seal Kit |
| Volumen (métrico) | De 1000 to 5000 μl |
| Para utilizar con (equipo) | 1000 a 5000 μl Transferpettor |
| Cantidad | 10/paq. |