Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta Transferpettor™
Código de producto. 10139900 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 mL
De 100 a 500 μl
De 2 a 10 ml
De 200 to 1000 μl
Longitud (imperial):
6,14 in
6,2 in
Longitud (métrico):
15,6 cm
16 cm
Color:
Amarillo
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (imperial) Longitud (métrico) Color unitSize
10139900 De 200 to 1000 μl 6,14 in 15,6 cm Amarillo 10 PCS
10673191 1 a 5 mL 6,2 in 16 cm Rojo 10 PCS
10393481 De 100 a 500 μl 6,2 in 16 cm Verde paquete de 10
10018790 De 2 a 10 ml 6,14 in 15,6 cm Naranja paquete de 10
4 options
Código de producto. 10139900
Marca: BRAND™ 702854
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta de desplazamiento positivo reutilizables
  • Fabricadas con polietileno
  • Puntas de pipeta de desplazamiento positivo reutilizables
  • Compatible con pipetas de desplazamiento positivo de transferpettor BrandTech
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Para utilizar con Transferpette/Transferpette S
Material Polipropileno
Volumen (métrico) De 200 to 1000 μl
Para utilizar con (equipo) Transferpette™
Longitud (imperial) 6,14 in
Longitud (métrico) 15,6 cm