Learn More
BRAND™ Pipetas monocanal de volumen fijo Transferpette™ S
Código de producto. 10695453 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Exactitud:
±0,6%
±0,8%
±1%
Modelo:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10695453
Marca: BRAND™ 704738
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utiliza un innovador y ergonómico funcionamiento con una sola mano. La micropipeta monocanal de volumen fijo BrandTech™ Transferpette™ S presenta una construcción sólida pero ligera. La tecnología Easy Calibration™ proporciona una fiabilidad, exactitud y precisión duraderas.
El dispositivo es ligero con ajuste de volumen con una sola mano.
  • Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
  • Fácil servicio en el laboratorio
  • Sólido y ligero
  • Acepta puntas universales
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C/250 °F (20 minutos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,6%
Certificaciones/conformidad ISO9001, CE, IVD, certificado de rendimiento, certificado de calibración individual
Puntas compatibles Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 5 a 100 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
Modelo F100
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 100 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 5 a 100 μl
Incluye Diseño de botón de pistón centralizado, montaje en estante, pantalla digital 4 , eje esterilizable con vapor, manual de funcionamiento
Garantía 3 años