Learn More
BRAND™ Pipetas monocanal de volumen fijo Transferpette™ S
Código de producto. 10635463 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Exactitud:
±0,6%
±0,8%
±1%
Modelo:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Modelo Volumen (métrico) unitSize
10635463 ±0,6% F1000 1000 μl cada uno
10454442 ±0,8% F50 50 μl cada uno
10165432 ±1% F10 10 μl cada uno
10319022 ±0,8% F20 20 μl cada uno
10759463 ±0,8% F25 25 μl cada uno
10695453 ±0,6% F100 100 μl cada uno
10464442 ±0,6% F200 200 μl cada uno
10308832 ±0,6% F500 500 μl cada uno
8 options
Código de producto. 10635463
Marca: BRAND™ 704762
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utiliza un innovador y ergonómico funcionamiento con una sola mano. La micropipeta monocanal de volumen fijo BrandTech™ Transferpette™ S presenta una construcción sólida pero ligera. La tecnología Easy Calibration™ proporciona una fiabilidad, exactitud y precisión duraderas.
El dispositivo es ligero con ajuste de volumen con una sola mano.
  • Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
  • Fácil servicio en el laboratorio
  • Sólido y ligero
  • Acepta puntas universales
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C/250 °F (20 minutos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,6%
Certificaciones/conformidad ISO9001, CE, IVD, certificado de rendimiento, certificado de calibración individual
Puntas compatibles Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con 50 μL to 1000 μL Tip, 50 μL to 1250 μL Tip
Modelo F1000
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 1000 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl
Incluye Diseño de botón de pistón centralizado, montaje en estante, pantalla digital 4 , eje esterilizable con vapor, manual de funcionamiento
Garantía 3 años