Learn More
BRAND™ Pipetas monocanal de volumen fijo Transferpette™ S
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Exactitud:
±0,6%
±0,8%
±1%
Modelo:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El dispositivo es ligero con ajuste de volumen con una sola mano.
- Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
- Fácil servicio en el laboratorio
- Sólido y ligero
- Acepta puntas universales
- Esterilizable en autoclave a 121 °C/250 °F (20 minutos)
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,6% |
| Certificaciones/conformidad | ISO9001, CE, IVD, certificado de rendimiento, certificado de calibración individual |
| Puntas compatibles | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 5 a 200 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 200 μL Tip |
| Modelo | F200 |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 5 a 200 μl |
| Mostrar más |