Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Código de producto. 10615643 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 1 μl
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Puntas compatibles:
De 0.1 a 20 μl, de 0.5 a 20 μl, de 1 a 50 μl, de 0.5 a 10 μl y de 1 a 20 μl
Punta Nano-cap™ de 0.1 a 20 μl, ultra micropunta de 0.5 a 20 μl, punta Nano-cap™ de 0.1 a 1 μl, punta de 0.5 a 10 μl
Punta de 0.1 a 20 μl y de 0.1 a 1 μl Nano-cap™
Punta de 0.5 a 5 ml
Punta de 1 a 10 ml
Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl, punta de 50 a 1000 μl
Incrementos:
0.001 μl
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
5 μl
10μL
Incluye:
Certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, montaje en estante y garantía de tres años.
Certificado de rendimiento, manual de instrucciones, montaje en estantería y garantía de tres años.
Montaje en estante y gradilla, manual de instrucciones
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Puntas compatibles Incrementos Incluye unitSize
10615643 De 100 to 1000 μl Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl, punta de 50 a 1000 μl 1μL Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento cada uno
10208062 0,1 a 1 μl Punta de 0.1 a 20 μl y de 0.1 a 1 μl Nano-cap™ 0.001 μl Certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, montaje en estante y garantía de tres años. cada uno
10474612 De 0,5 to 10 μl Punta Nano-cap™ de 0.1 a 20 μl, ultra micropunta de 0.5 a 20 μl, punta Nano-cap™ de 0.1 a 1 μl, punta de 0.5 a 10 μl 0,01μL Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento cada uno
10208252 De 2 to 20 μl Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl 0,02 μl Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento cada uno
15428811 De 5 to 50 μl Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl 0,05 μl Certificado de rendimiento, manual de instrucciones, montaje en estantería y garantía de tres años. cada uno
10720044 De 20 to 200 μl Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl 0,2 μl Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento cada uno
10155862 De 500 to 5000 μl Punta de 0.5 a 5 ml 5 μl Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento cada uno
11693219 De 0,1 a 2,5 μl De 0.1 a 20 μl, de 0.5 a 20 μl, de 1 a 50 μl, de 0.5 a 10 μl y de 1 a 20 μl 0,002 μl Montaje en estante y gradilla, manual de instrucciones cada uno
10218252 De 10 to 100 μl Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl 0,1 μl Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento cada uno
10054052 De 1000 to 10.000 μl Punta de 1 a 10 ml 10μL Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento cada uno
10 options
Código de producto. 10615643
Marca: BRAND™ 704780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Ofrece un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™. La micropipeta ajustable monocanal BrandTrade; Transferpette™ S ofrece un funcionamiento sencillo con una sola mano con freno ajustable para proteger frente a cambios de volumen accidentales.
La micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S ofrece una construcción sólida pero ligera, funcionamiento sencillo con una sola mano y un alto grado de exactitud y precisión con la tecnología Easy Calibration™ para proporcionar una fiabilidad muy duradera. El modelo monocanal está disponible en los modelos de volumen fijo y digitales, en intervalos de volumen de 0.1 μl a 10ml.
  • Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
  • Freno ajustable para fijar el intervalo de volumen
  • Pantalla de volumen de cuatro dígitos visibles
  • Compatible con puntas universales (0.1-1 μl requiere puntas nano-cap)
  • Esterilizables en autoclave de forma repetida a 121 °C/250 °F(20 minutos)
Garantía
Garantía de tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,6%
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Puntas compatibles Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl, punta de 50 a 1000 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo D-1000
Número de canales 1
Línea de productos Transferpette™ S
Tipo Pipeta monocanal
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Pantalla Digital
Estilo de dedo Curvo
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones exigentes de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl, punta de 50 a 1000 μl
Incluye Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Incrementos 1μL
Garantía 3 años