Includes
Contenido del set:
- Tres micropipetas de volumen ajustable
- Tres soportes para montaje en gradilla/estante
- Tres cajas de puntas de polipropileno cargadas
- Disponibles como conjunto estándar, conjunto de tamaño pequeño, conjunto de tamaño mediano y conjunto de tamaño grande
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Laboratorio |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Transferpette |
| Tipo | Macroset |
| Volumen (métrico) | De 100 a 1000, de 500 a 5000, de 1000 a 10000 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones exigentes de laboratorio |
| Incluye | Micropipeta de volumen ajustable D1000, D5000, D10000, tres soportes para montaje en estante/gradilla, tres cajas de puntas de polipropileno cargadas |