Learn More
BRAND™ Micropipeta multicanal Transferpette™ S
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. Supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty.
809.88€ - 1080.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Línea de productos | Transferpette™ S |
Tipo | Pipeta |
Pantalla | Digital |
Incluye | Montaje en gradilla/estante, caja de puntas de pipeta con dos recargas, juego de anillos en V de repuesto, certificado de rendimiento y manual completo de funcionamiento |
Código de producto | Marca | Exactitud | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10161393
|
BRAND™
703706 |
±0,8% | 8 | De 5 to 50 μl | |||||||
10610794
|
BRAND™
703720 |
± 1.6 % | 12 | De 0,5 to 10 μl | |||||||
10571905
|
BRAND™
703726 |
±0,8% | 12 | De 5 to 50 μl | |||||||
10446513
|
BRAND™
703728 |
±0,8% | 12 | De 10 to 100 μl | |||||||
10796164
|
BRAND™
703730 |
±0,8% | 12 | De 20 to 200 μl | |||||||
10406333
|
BRAND™
703710 |
±0,8% | 8 | De 20 to 200 μl | |||||||
10796354
|
BRAND™
703732 |
±0,6% | 12 | De 30 a 300 μl | |||||||
Description
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
El dispositivo cuenta con un ajuste de volumen con una sola mano con freno para el ajuste seguro.
- Con diseño de control con botón central
- Longitud de recorrido corta de los pistones de 12.5 mm
- Anillos en V para el montaje y la expulsión de puntas de baja fuerza
- Pantalla de volumen de cuatro dígitos
- Ligero
- Conos de punta patentados extraíbles/reemplazables individualmente
- Esterilizable en autoclave a 121 °C (20 minutos)
Specifications
Autoclavable | |
Pipeta | |
Montaje en gradilla/estante, caja de puntas de pipeta con dos recargas, juego de anillos en V de repuesto, certificado de rendimiento y manual completo de funcionamiento | |
1 año | |
241.3 mm | |
142.8 mm | |
123.8 mm |
Transferpette™ S | |
Digital | |
12.5mm | |
9.5 pulg | |
5.62 pulg | |
4.87 pulg |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.