Includes
Montaje en gradilla/estante, caja de puntas de pipeta con dos recargas, juego de anillos en V de repuesto, certificado de rendimiento y manual completo de funcionamiento
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
El dispositivo cuenta con ajuste de volumen de una sola mano con freno para un ajuste seguro.
- Con diseño de control con botón central
- Longitud de recorrido corta de los pistones de 12.5 mm
- Anillos en V para el montaje y la expulsión de puntas de baja fuerza
- Pantalla de volumen de cuatro dígitos
- Ligero
- Conos de punta patentados extraíbles/reemplazables individualmente
- Esterilizable en autoclave a 121 °C (20 minutos)
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,6% |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Transferpette™ S |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 30 a 300 μl |
| Pantalla | Digital |
| Incluye | Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual |
| Longitud del recorrido (métrico) | 12.5mm |
| Garantía | 1 año |
| Mostrar más |