Learn More
BRAND™ Micropipeta multicanal Transferpette™ S
Código de producto. 10610794 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Exactitud:
±0,6%
±0,8%
± 1.6 %
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10610794
Marca: BRAND™ 703720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Montaje en gradilla/estante, caja de puntas de pipeta con dos recargas, juego de anillos en V de repuesto, certificado de rendimiento y manual completo de funcionamiento
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. Supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty.
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
El dispositivo cuenta con un ajuste de volumen con una sola mano con freno para el ajuste seguro.
  • Con diseño de control con botón central
  • Longitud de recorrido corta de los pistones de 12.5 mm
  • Anillos en V para el montaje y la expulsión de puntas de baja fuerza
  • Pantalla de volumen de cuatro dígitos
  • Ligero
  • Conos de punta patentados extraíbles/reemplazables individualmente
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (20 minutos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 1.6 %
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 12
Línea de productos Transferpette™ S
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Pantalla Digital
Incluye Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual
Longitud del recorrido (métrico) 12.5mm
Garantía 1 año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9.5 × 5.62 × 4.87 pulg (241.3 × 142.8 × 123.8 mm)
Longitud (imperial) 9.5 pulg
Longitud (métrico) 241.3 mm
Anchura (imperial) 5.62 pulg
Anchura (métrico) 142.8 mm
Altura (imperial) 4.87 pulg
Altura (métrico) 123.8 mm