Learn More
BRAND™ Tubos de PRC de pared fina con tapones acoplados 0.2 ml
Código de producto. p-3143200 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Transparente
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Color Tipo de tapón unitSize
10693443 Rosa Plano paquete de 1000
10571723 Amarillo Plano paquete de 1000
10581723 Verde Plano paquete de 1000
10673253 Azul Plano paquete de 1000
10161391 Transparente Plano 1000 PCS
10700292 Transparente Abovedado paquete de 1000
6 options
Código de producto. 10693443
Marca: BRAND™ 781301
Fabricados sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Tubos de PCR con tapones acoplados BrandTech™ de 0,2 ml, esterilizables en autoclave y libres de RNasa, DNasa y ADN. Paredes delgadas y uniformes para una transferencia térmica uniforme y precisa. Los tapones de sellado hermético evitan la evaporación de la muestra, aunque se abren con facilidad. Compatibles con la mayoría de termocicladores.
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Esterilizable en autoclave y sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
  • Compatibles con la mayoría de los termocicladores.
  • Se suministra con tapones que forman un sellado hermético y ayudan a evitar la evaporación de la muestra, pero que son fáciles de abrir y cerrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Color Rosa
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad 1000 Paq.
Para utilizar con (equipo) Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Sí
Formato Tubo
Volumen de la reacción 0,2 mL
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina