Learn More
BRAND™ Tubos de PRC de pared fina con tapones acoplados 0.2 ml
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Transparente
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Esterilizable en autoclave y sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Compatibles con la mayoría de los termocicladores.
- Se suministra con tapones que forman un sellado hermético y ayudan a evitar la evaporación de la muestra, pero que son fáciles de abrir y cerrar.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN, ARNasa ni ADNasa |
| Color | Azul |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 1000 Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Plano |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |