Learn More
BRAND™ Tubos de PRC de pared fina con tapones acoplados 0.2 ml
Fabricados sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Tubos de PCR con tapones acoplados BrandTech™ de 0,2 ml, esterilizables en autoclave y libres de RNasa, DNasa y ADN. Paredes delgadas y uniformes para una transferencia térmica uniforme y precisa. Los tapones de sellado hermético evitan la evaporación de la muestra, aunque se abren con facilidad. Compatibles con la mayoría de termocicladores.
Marca:  BRAND™ 781303
58.84 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10581723
  • 67.20€ / paquete de 1000
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Esterilizable en autoclave y sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
  • Compatibles con la mayoría de los termocicladores.
  • Se suministra con tapones que forman un sellado hermético y ayudan a evitar la evaporación de la muestra, pero que son fáciles de abrir y cerrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
0,2 mL
Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
Sí
0,2 mL
Verde
1000 Paq.
No estéril
Plano
Sí
Tubo
Tubos para PCR de pared fina
Documentos
Brochures
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Tubos de PRC de pared fina con tapones acoplados 0.2 ml > 0,2 ml (verde)