Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos cuadrados con tapones de rosca
Description
- el diseño cuadrado que ahorra espacio proporciona un tamaño más reducido
Specifications
Specifications
| Capacidad | 3,38 oz, 100 ml |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Color | Transparent |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 24/Pk. |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Desechables | Single-use |
| Graduated | No |
| Show More |