Learn More
VACUUBRAND™ Kits de servicio para bombas y sistemas de química de la serie NT
Código de producto. p-4389395
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
MD 4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO
ME 4C NT
MZ 2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO
Sistema y bombas para química ME 8C NT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
16254312 ME 4C NT cada uno
10404813 Sistema y bombas para química ME 8C NT cada uno
15960877 MZ 2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO cada uno
10355303 MD 4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO cada uno
4 options
Código de producto. 16254312
Marca: VACUUBRAND™ 20696864
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kits de servicio para bombas de diseño químico de la serie VACUUBRAND NT.
  • Los juegos incluyen diafragmas, válvulas y anillos de sellado adecuados (si procede)
  • Llave no incluida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con ME 4C NT
Tipo Kit de servicio