Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Viales de muestras con tapones a presión
Descripción
- Los tapones a presión de polietileno de baja densidad proporcionan un cierre seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 30 mm |
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Reusable |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de laboratorio |
| N.° por paquete | 10/Pk. |
| Volumen (imperial) | 1,6 oz |
| Mostrar más |