Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Viales de muestras con tapones a presión
Código de producto. 15771996
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15771996 50 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 15771996
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 69194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Viales de muestras de polipropileno VITLAB con tapones a presión
  • Los tapones a presión de polietileno de baja densidad proporcionan un cierre seguro
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 30 mm
Color Clear
Material Polipropileno
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Reusable
Volumen (métrico) 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio
N.° por paquete 10/Pk.
Volumen (imperial) 1,6 oz
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón A presión
Cantidad 10/Paq.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 97 mm
Conservante No
Tipo de producto Storage Vial with Cap