Learn More
BRAND™ Tubo de descarga de repuesto del dispensador acoplable a frascos
Código de producto. p-4909888 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III
Dispensador para bocas de frasco Seripettor™
Dispensador para bocas de frasco de Dispensette™ orgánico, de 5 y 10 ml
Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml
Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml
Longitud (métrico):
90 mm
90 mm
120 mm
Color:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (métrico) Color unitSize
10792931 Dispensador para bocas de frasco de Dispensette™ orgánico, de 5 y 10 ml 90 mm Amarillo cada uno
10599012 Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III 90 mm Rojo cada uno
10675581 Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml 120 mm - cada uno
10665581 Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml 90 mm - cada uno
10442581 Dispensador para bocas de frasco Seripettor™ - - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10792931 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 707936
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA.Las puntas de pipeta de 1 a 10 ml son ideales para el trabajo con la pipeta de microlitro Transferpette™ S de 10 ml.Compatibles con sistemas Eppendorf™.
  • La ventana de visualización permite verificar fácilmente del cebado
  • El tapón de rosca con bisagras se gira hacia afuera cuando se realiza la dispensación
  • La válvula de descarga con bola de seguridad se cierra cuando la válvula de descarga no está montada
  • Disponible con o sin válvula de recirculación
Para utilizar con
  • Dispensador para la parte superior de un frasco Dispensette& III de 5 y 10 ml
  • Dispensador orgánico para la parte superior de un frasco Dispensette& de 5 y 10 ml
  • Dispensador orgánico para la parte superior de un frasco Dispensette& de 25, 50 y 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Dispensador para bocas de frasco de Dispensette™ orgánico, de 5 y 10 ml
Incluye Válvula integrada
Tipo de punta Estándar
Longitud (imperial) 3,54 in
Longitud (métrico) 90 mm