Learn More
BRAND™ Tubo de descarga de repuesto del dispensador acoplable a frascos
Código de producto. 10442581 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III
Dispensador para bocas de frasco Seripettor™
Dispensador para bocas de frasco de Dispensette™ orgánico, de 5 y 10 ml
Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml
Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Longitud (métrico):
90 mm
90 mm
120 mm
Color:
Amarillo
Rojo
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize Longitud (métrico) Color
10442581 Dispensador para bocas de frasco Seripettor™ cada uno - -
10792931 Dispensador para bocas de frasco de Dispensette™ orgánico, de 5 y 10 ml cada uno 90 mm Amarillo
10599012 Dispensador acopable a frascos de 5 ml y 10 ml Dispensette™ III cada uno 90 mm Rojo
10675581 Dispensadores para bocas de frasco de Dispensette™ III de 25, 50 y 100 ml cada uno 120 mm -
10665581 Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml cada uno 90 mm -
5 options
Código de producto. 10442581
Marca: BRAND™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas con precisión con polipropileno virgen de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA.Las puntas de pipeta de 1 a 10 ml son ideales para el trabajo con la pipeta de microlitro Transferpette™ S de 10 ml.Compatibles con sistemas Eppendorf™.
  • Tubo de descarga
  • Para usar con Seripettor™
  • De 1 10 ml y de 2,5 a 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Volumen (métrico) 10 y 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Serial dispensing
Para utilizar con (equipo) Dispensador para bocas de frasco Seripettor™
Volumen (imperial) De 9,3 a 23,8 mm.