Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos de reactivos con tapones
Beskrivning
- Tapones NS y buena resistencia química para el almacenamiento a largo plazo de líquidos.
- Esterilizables en autoclave a 121° C, conforme a DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Capacidad | 3,38 oz, 100 ml |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Color | Transparent |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 20/Pk. |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?