Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos de reactivos con tapones
Descripción
- Tapones NS y buena resistencia química para el almacenamiento a largo plazo de líquidos.
- Esterilizables en autoclave a 121° C, conforme a DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 3,38 oz, 100 ml |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Color | Transparent |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 20/Pk. |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |