Descripción
- Estructura de polipropileno
- Para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette™ Seripettor™ Titrette™ y QuikSip™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador roscado de frasco |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ y QuikSip™ |
| Tamaño de rosca | GL 33/28 |