Descripción
Las resistentes gradillas de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras.
- Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
- Adecuadas para su uso a temperaturas de – 20°C a 90°C.
- Se suministra en tres piezas para un montaje fácil y permanente.
- Espacios amplios entre las posiciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Amarillo |
| Admite | Tubos (25 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 32 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10.43 x 4.96 x 3.46 in. (26.5 x 12.6 x 8.8 cm) |
| Longitud (métrico) | 26.5 cm |
| Longitud (imperial) | 10,43 in |
| Anchura (imperial) | 4,96 in |
| Altura (imperial) | 3.46 in. |
| Mostrar más |