Learn More
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno
Código de producto. 10105830 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (13 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (30 mm)
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Color Admite unitSize
10105830 Rojo Tubos (16 mm) paquete de 5
10603721 Blanco Tubos (13 mm) paquete de 5
10014070 Azul Tubos (13 mm) paquete de 5
11804180 Rojo Tubos (13 mm) paquete de 5
10666511 Amarillo Tubos (13 mm) paquete de 5
11814040 Blanco Tubos (18 mm) paquete de 5
10465421 Azul Tubos (18 mm) paquete de 5
10363701 Rojo Tubos (18 mm) paquete de 5
10654291 Amarillo Tubos (18 mm) paquete de 5
10088190 Blanco Tubos (20 mm) paquete de 5
10271951 Azul Tubos (20 mm) paquete de 5
10150591 Rojo Tubos (20 mm) paquete de 5
10028180 Amarillo Tubos (20 mm) paquete de 5
10175630 Blanco Tubos (25 mm) paquete de 5
10364081 Azul Tubos (25 mm) paquete de 5
10359760 Rojo Tubos (25 mm) paquete de 5
11894170 Amarillo Tubos (25 mm) paquete de 5
11894150 Blanco Tubos (30 mm) 5 PCS
11804160 Azul Tubos (30 mm) paquete de 5
11814160 Rojo Tubos (30 mm) paquete de 5
11824160 Amarillo Tubos (30 mm) paquete de 5
11889550 Blanco Tubos (16 mm) 5 PCS
10760631 Azul Tubos (16 mm) paquete de 5
10503651 Amarillo Tubos (16 mm) paquete de 5
24 options
Código de producto. 10105830
Marca: BRAND™ 4340062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno resistente. Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras. Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
Las resistentes gradillas de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras.
  • Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
  • Adecuadas para su uso a temperaturas de – 20°C a 90°C.
  • Se suministra en tres piezas para un montaje fácil y permanente.
  • Espacios amplios entre las posiciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Tubos (16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 55
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 265 x 126 x 75 mm
Longitud (métrico) 265 mm
Longitud (imperial) 10,43 in
Anchura (imperial) 4,96 in
Altura (imperial) 2,95 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes None
Altura (métrico) 75 mm
matriz, red, conjunto 5 x 11
Anchura (métrico) 126 mm