Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Embudos de polipropileno para polvo
Código de producto. 10007251
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
28 mm
Diámetro del área superior (métrico):
150 mm
Altura (métrico):
138 mm
Longitud del tubo (métrico):
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
10007251 28 mm 150 mm 138 mm 22 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 10007251 Proveedor BRANDTECH™ VITLAB™ N.º de proveedor 71194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en una variedad de tamaños y diámetros de vástago para adaptarse a su aplicación.
  • Polipropileno
  • Con marcas de volumen
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 150 mm
Diámetro del tubo (métrico) 28 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 138 mm
Longitud del tubo (métrico) 22 mm
Tipo de producto Funnel