Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Embudos de polipropileno
Código de producto. 15702106
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
88 ml
Diámetro del tubo (métrico):
1,5 mm
6 mm
Longitud total (métrico):
45 mm
108 mm
Cantidad:
12 paq
Paquete de 24
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Longitud total (métrico) Cantidad unitSize
15702106 5 ml 1,5 mm 45 mm Paquete de 24 paquete de 24
12624930 88 ml 6 mm 108 mm 12 paq paquete de 12
2 options
Código de producto. 15702106
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 40894
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BrandTech polypropylene funnels with its steep 60° angle, encourages swift and rapid transfers.
  • Fabricada con polipropileno
Specifikationer
Diámetro del área superior (métrico) 30 mm
Capacidad (métrico) 5 ml
Diámetro del tubo (métrico) 1,5 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 45 mm
Ángulo 60°
Esterilizables en autoclave Sí
Color Clear
Graduado Sí
Para utilizar con (aplicación) Variedad de aplicaciones de laboratorio
Longitud del tubo (métrico) 25 mm
Temperatura máx. (imperial) 257°F
Temperatura máxima 125°C
Cantidad Paquete de 24
Longitud total (métrico) 45 mm
Tipo de producto Filtering Funnel
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.