Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
- Disponible en formato plano o abovedado
- Los tapones abovedados están disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de muestras
- Esterilizable en autoclave
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rosa |
| Para utilizar con (equipo) | Microplacas |
| Forma | Abovedado |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Sin ADNasa | Sí |
| Sin ARNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón abovedado de 8 tiras |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |