Learn More
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Código de producto. 10747033 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tipo de producto:
Tira de tubos
Volumen (métrico):
0,15 mL
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Color Tipo de producto Volumen (métrico) unitSize
10747033 Transparente Tira de tubos 0,15 mL paquete de 120
10373173 Transparente Tira de tubos 0,2 mL paquete de 120
2 options
Código de producto. 10747033
Marca: BrandTech™ BRAND™ 781333
Manufactured from high-quality virgin polypropylene for reliable and reproducible results, these tubes feature a highly transparent or white design to enhance fluorescence signal detection in qPCR applications. Individually attached caps allow for easy sample access.
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. Las tiras de tubos están disponibles con o sin tapones y se pueden adquirir por separado.
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
  • Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
  • Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Color del tapón Clear
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 120 Strips
Material del cierre Polypropylene
Esterilidad Non-sterile
Material Polipropileno
Sin ADNasa
Sin ARNasa
Tipo de tapón Flat Cap (Attached)
N.° de pocillos 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Single-use
Formato Tira
Tipo de producto Tira de tubos