Learn More
BRAND™ Tubos de 8 tiras de PCR
Código de producto. 10561783 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Transparente
Verde
Tipo de producto:
Tira de tubos
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras
Closure Included:
No
Volumen (métrico):
0,2 ml
Unit Size:
125 PCS
paquete de 125
Product Code. Color Tipo de producto Closure Included Volumen (métrico) unitSize
10561783 Azul Tira de tubos No 0,2 ml paquete de 125
10249500 Transparente Tira de tubos No 0,2 ml 125 PCS
10448092 Rosa Tira de tubos No 0,2 ml paquete de 125
10375722 Amarillo Tira de tubos No 0,2 ml paquete de 125
10405982 Verde Tira de tubos No 0,2 ml paquete de 125
10165964 Blanco Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras No 0,2 ml paquete de 125
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10561783
Brand: BRAND™ 781324
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Los tubos de 8 tiras de PCR están libres de ARNasa, ADNasa y ADN y son compatibles con la mayoría de termobloques de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. Las tiras de tubos están disponibles con o sin tapones y se pueden adquirir por separado.
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
  • Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
  • Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad RNase, DNase and DNA free
Color Azul
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 125 Strips
Esterilidad Non-sterile
Material Polipropileno
Sin ADNasa
Sin ARNasa
Tipo de tapón Not Included
N.° de pocillos 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included No
Desechables Single-use
Formato Tira
Tipo de producto Tira de tubos